3,4,5-Trifluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009600-1G
009600-5G
FLUO009600-1GEA
84.9
EUR
FLUO009600-1G
FLUO009600-5G
3,4,5-Trifluorphenylisothiocyanat
3,4,5-Trifluorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₂F₃NS |
CAS-Nummer:
362690-52-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |