2-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
SB01674.1 SB01674EA
MAYBSB01674.1EA 0 EUR
MAYBSB01674.1 MAYBSB01674EA
2-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
2-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NOS
Molecular Weight: 219.19 g/mol
MDL: MFCD00220860
CAS-Nummer: 175205-33-1