4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
TL00411DA TL00411EA
MAYBTL00411DAEA 0 EUR
MAYBTL00411DA MAYBTL00411EA
4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NOS
Molecular Weight: 219,19 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042412
CAS-Nummer: 64285-95-6