2,3,5-Trifluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
001823-1G 001823-5G
FLUO001823-1GEA 92.1 EUR
FLUO001823-1G FLUO001823-5G
2,3,5-Trifluoranilin
2,3,5-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147,1 g/mol
MDL: MFCD00083549
CAS-Nummer: 363-80-4
UN: 2941
ADR: 6.1,III