2,5-Difluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,5-Difluorbenzolamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
196606-25G 196606-5G
SIAL196606-25GEA 24.7 EUR
SIAL196606-25G SIAL196606-5G
2,5-Difluoranilin, Sigma-Aldrich®
2,5-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molecular Weight: 129,11 g/mol
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13 °C
Dichte: 1,285 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007651
CAS-Nummer: 367-30-6
EINECS: 206-690-1
UN: 2941
ADR: 6.1,III