3,4,5-Trifluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
559490-1G 559490-5G
SIAL559490-1GEA 25 EUR
SIAL559490-1G SIAL559490-5G
3,4,5-Trifluoranilin, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147,1 g/mol
MDL: MFCD00083522
CAS-Nummer: 163733-96-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III