2,3-Difluor-6-nitroanilin ≥98%
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Amino-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
008168-1G
008168-5G
FLUO008168-1GEA
31.2
EUR
FLUO008168-1G
FLUO008168-5G
2,3-Difluor-6-nitroanilin ≥98%
2,3-Difluor-6-nitroanilin
Formel:
C₆H₄F₂N₂O₂ |
MDL:
MFCD00233313 CAS-Nummer: 211693-73-1 |