4-Fluor-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
162558-100G 162558-25G
SIAL162558-100GEA 130 EUR
SIAL162558-100G SIAL162558-25G
4-Fluor-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molecular Weight: 156,12 g/mol
Schmelzpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007830
CAS-Nummer: 364-78-3
EINECS: 206-666-0