2-(Trifluormethoxy)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
SB01054.1 SB01054.10 SB01054EE
MAYBSB01054.1EA 0 EUR
MAYBSB01054.1 MAYBSB01054.10 MAYBSB01054EE
2-(Trifluormethoxy)anilin
2-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Siedepunkt: 64,5 °C (21 mmHg)
Dichte: 1,301 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00035959
CAS-Nummer: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III