2-(Trifluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF1276. 001409.1G 001409-5G 001409-100G 001409-25G
CHMPCFF1276.EA 0 EUR
CHMPCFF1276. FLUO001409.1G FLUO001409-5G FLUO001409-100G FLUO001409-25G
2-(Trifluormethoxy)anilin
2-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Molecular Weight: 177.13 g/mol
Siedepunkt: 64.5 °C (21 mmHg)
Dichte: 1.301 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00035959
CAS-Nummer: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III