3-(Difluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
566446-1G 566446-5G
SIAL566446-1GEA 37.2 EUR
SIAL566446-1G SIAL566446-5G
3-(Difluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
3-(Difluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Molecular Weight: 159,14 g/mol
MDL: MFCD00236221
CAS-Nummer: 22236-08-4