4-(Difluormethoxy)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
TL00507.1
TL00507.10
MAYBTL00507.1EA
0
EUR
MAYBTL00507.1
MAYBTL00507.10
4-(Difluormethoxy)anilin
4-(Difluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₇F₂NO Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa) Dichte: 1,286 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00085005 CAS-Nummer: 22236-10-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |