4-(Difluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
470139-1G 470139-5G
SIAL470139-1GEA 61.4 EUR
SIAL470139-1G SIAL470139-5G
4-(Difluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
4-(Difluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Molecular Weight: 159,14 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,286 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00085005
CAS-Nummer: 22236-10-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III