4-(Trifluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

337056-25G 337056-5G
SIAL337056-25GEA 71.5 EUR
SIAL337056-25G SIAL337056-5G
4-(Trifluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Molecular Weight: 177.13 g/mol
Siedepunkt: 73
Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041314
CAS-Nummer: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2810
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR