4-Amino-3-fluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluoro-4-hydroxyaniline
CFF313.2.5
CFF313.5
003988-1G
003988-5G
003988-500MG
CHMPCFF313.2.5EA
427
EUR
CHMPCFF313.2.5
CHMPCFF313.5
FLUO003988-1G
FLUO003988-5G
FLUO003988-500MG
4-Amino-3-fluorphenol
4-Amino-3-fluorphenol
Formel:
C₆H₆FNO Molecular Weight: 127.12 g/mol |
MDL:
MFCD00077452 CAS-Nummer: 399-95-1 EINECS: 402-230-0 UN: 3077 ADR: 9 III |