4-Amino-2-fluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
013049-1G
013049-5G
013049-500MG
FLUO013049-1GEA
31.1
EUR
FLUO013049-1G
FLUO013049-5G
FLUO013049-500MG
4-Amino-2-fluorphenol
4-Amino-2-fluorphenol
Formel:
C₆H₆FNO Molecular Weight: 127.12 g/mol |
MDL:
MFCD00671760 CAS-Nummer: 399-96-2 |