2-Amino-4-fluorphenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluor-2-hydroxyanilin
H26165.03
H26165.06
H26165.03EA
49
EUR
H26165.03
H26165.06
2-Amino-4-fluorphenol 97%
2-Amino-4-fluorphenol
Purity: 97%
CAS No.: 399-97-3
Molecular Formula: C6H6FNO
Formula Weight: 127.12
Melting Point: 138-141°
MDL No.: MFCD00077451
Formel:
C₆H₆FNO Schmelzpunkt: 138…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077451 CAS-Nummer: 399-97-3 EINECS: None |