2-Amino-4-fluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluor-2-hydroxyanilin
013048-1G
013048-5G
FLUO013048-1GEA
31.1
EUR
FLUO013048-1G
FLUO013048-5G
2-Amino-4-fluorphenol
2-Amino-4-fluorphenol
Formel:
C₆H₆FNO |
MDL:
MFCD00077451 CAS-Nummer: 399-97-3 |