2-Amino-5-fluorphenol
Lieferant: CHEMPUR
FL13054.POR 013054-1G 013054-5G
CHMPFL13054.POREA 0 EUR
CHMPFL13054.POR FLUO013054-1G FLUO013054-5G
2-Amino-5-fluorphenol
2-Amino-5-fluorphenol
Formel: C₆H₆FNO
Molecular Weight: 127,12 g/mol
MDL: MFCD00671759
CAS-Nummer: 53981-24-1