1,2-Difluor-4-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3,4-Difluornitrobenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

288365-10G 288365-50G
SIAL288365-10GEA 59.6 EUR
SIAL288365-10G SIAL288365-50G
1,2-Difluor-4-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1,2-Difluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Molecular Weight: 159,09 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007198
CAS-Nummer: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR