1,3-Difluor-5-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
011912-5G
011912-25G
FLUO011912-5GEA
0
EUR
FLUO011912-5G
FLUO011912-25G
1,3-Difluor-5-nitrobenzol
1,3-Difluor-5-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃F₂NO₂ Molecular Weight: 159,09 g/mol |
MDL:
MFCD00012142 CAS-Nummer: 2265-94-3 EINECS: 218-867-0 |