1-Fluor-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Fluornitrobenzol
F10801-250G F10801-50G
SIALF10801-250GEA 117 EUR
SIALF10801-250G SIALF10801-50G
1-Fluor-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Fluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141.1 g/mol
Siedepunkt: 212
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 94
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007048
CAS-Nummer: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III