1-Fluor-4-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Fluornitrobenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

F11204-100G F11204-500G F11204-5G
SIALF11204-100GEA 58.9 EUR
SIALF11204-100G SIALF11204-500G SIALF11204-5G
1-Fluor-4-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Fluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141.1 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: 21
Dichte: 1.326 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 83
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007282
CAS-Nummer: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR