1,3,5-Trifluor-2-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,4,6-Trifluornitrobenzol, 1-Nitro-2,4,6-trifluorbenzol
007687-5G 007687-25G 007687-100G
FLUO007687-5GEA 0 EUR
FLUO007687-5G FLUO007687-25G FLUO007687-100G
1,3,5-Trifluor-2-nitrobenzol
1,3,5-Trifluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Molecular Weight: 177.08 g/mol
Siedepunkt: 172
Schmelzpunkt: 3,5
Dichte: 1.514 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014687
CAS-Nummer: 315-14-0
EINECS: 206-248-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III