2-Fluor-4-nitroanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
006292-1G 006292-5G 006292-25G
FLUO006292-1GEA 31.1 EUR
FLUO006292-1G FLUO006292-5G FLUO006292-25G
2-Fluor-4-nitroanisol
2-Fluor-4-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061095
CAS-Nummer: 455-93-6