1-Nitro-3-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Thermo Scientific
TL00391.1
TL00391.10
MAYBTL00391.1EA
0
EUR
MAYBTL00391.1
MAYBTL00391.10
1-Nitro-3-(trifluormethoxy)benzol
1-Nitro-3-(trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ Molecular Weight: 207.11 g/mol |
MDL:
MFCD00041011 CAS-Nummer: 2995-45-1 |