(Trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Thermo Scientific
TL00365.1
TL00365.10
TL00365.50
MAYBTL00365.1EA
0
EUR
MAYBTL00365.1
MAYBTL00365.10
MAYBTL00365.50
(Trifluormethoxy)benzol
(Trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₅F₃O Molecular Weight: 162,11 g/mol Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 1,2263 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00040832 CAS-Nummer: 456-55-3 EINECS: 207-269-5 UN: 1993 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...