3-(Trifluormethoxy)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
α,α,α-Trifluor-3-hydroxyanisol
002129-1G
002129-5G
002129-25G
FLUO002129-1GEA
31.1
EUR
FLUO002129-1G
FLUO002129-5G
FLUO002129-25G
3-(Trifluormethoxy)phenol
3-(Trifluormethoxy)phenol
Formel:
C₇H₅F₃O₂ Molecular Weight: 178.11 g/mol Siedepunkt: 69.5…79.5 °C (24 mmHg) Dichte: 1.37 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00040987 CAS-Nummer: 827-99-6 |