4-(Trifluormethoxy)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: α,α,α-Trifluor-4-hydroxyanisol
001424-5G 001424-100G 001424-25G
FLUO001424-5GEA 31.1 EUR
FLUO001424-5G FLUO001424-100G FLUO001424-25G
4-(Trifluormethoxy)phenol
4-(Trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
Molecular Weight: 178,11 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040988
CAS-Nummer: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III