4-(Trifluormethoxy)phenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: α,α,α-Trifluor-4-hydroxyanisol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

339865-1G 339865-5G
SIAL339865-1GEA 21 EUR
SIAL339865-1G SIAL339865-5G
4-(Trifluormethoxy)phenol, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
Molecular Weight: 178,11 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040988
CAS-Nummer: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR