2-(Trifluormethoxy)thiophenol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethoxy)benzenethiol
TL00363.1
TL00363.10
CHMPTL00363.1EA
0
EUR
CHMPTL00363.1
CHMPTL00363.10
2-(Trifluormethoxy)thiophenol
2-(Trifluormethoxy)thiophenol
Formel:
C₇H₅F₃OS Molecular Weight: 194,18 g/mol |
MDL:
MFCD00052320 CAS-Nummer: 175278-01-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |