4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonsäurechlorid, 4-(Trifluormethoxy)benzolsulfochlorid, 4-(Trifluormethoxy)benzol-1-sulfonylchlorid
TL00343.250
TL00343.1
CHMPTL00343.250EA
0
EUR
CHMPTL00343.250
MAYBTL00343.1
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₄ClF₃O₃S Molecular Weight: 260,62 g/mol Siedepunkt: 120…122 °C (15 mmHg) Dichte: 1,536 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00042408 CAS-Nummer: 94108-56-2 EINECS: 302-397-9 UN: 3265 ADR: 8,II |