4-Fluorveratrol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dimethoxy-4-fluorbenzol
A17936.06
A17936.14
A17936.06EA
43.9
EUR
A17936.06
A17936.14
4-Fluorveratrol ≥98%
4-Fluorveratrol
Purity: 98%
CAS No.: 398-62-9
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.16
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5100
Boiling Point: 120-123°/45mm
Beilstein Reference: 2441600
MDL No.: MFCD00012201
Formel:
C₈H₉FO₂ Molecular Weight: 156,16 g/mol Siedepunkt: 120…123 °C (45 mmHg) Dichte: 1,171 Flammpunkt: 91 °C (195 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012201 CAS-Nummer: 398-62-9 |