1,3-Dimethoxy-5-fluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluorresorcindimethylether
B24810.06
B24810.14
B24810.22
B24810.06EA
47.7
EUR
B24810.06
B24810.14
B24810.22
1,3-Dimethoxy-5-fluorbenzol ≥98%
1,3-Dimethoxy-5-fluorbenzol
Purity: 98%
CAS No.: 52189-63-6
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.16
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5025
Boiling Point: 86-88°/7mm
MDL No.: MFCD00012445
Formel:
C₈H₉FO₂ Molecular Weight: 156,16 g/mol Siedepunkt: 86…88 °C (7 mmHg) Dichte: 1,170 Flammpunkt: 91 °C (196 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012445 CAS-Nummer: 52189-63-6 |