3,4-Difluorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

290408-25G 290408-5G
SIAL290408-25GEA 127 EUR
SIAL290408-25G SIAL290408-5G
3,4-Difluorphenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Molecular Weight: 130,09 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…36 °C
MDL: MFCD00010315
CAS-Nummer: 2713-33-9
UN: 2921
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR