2,4-Difluorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
233269-25G 233269-5G
SIAL233269-25GEA 272 EUR
SIAL233269-25G SIAL233269-5G
2,4-Difluorphenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009715
CAS-Nummer: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
UN: 2921
ADR: 8,II