3,5-Difluorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
197572-10G 197572-1G
SIAL197572-10GEA 268 EUR
SIAL197572-10G SIAL197572-1G
3,5-Difluorphenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Molecular Weight: 130,09 g/mol
Siedepunkt: 65…68 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 55 °C
Dichte: 1,566 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002255
CAS-Nummer: 2713-34-0
UN: 3261
ADR: 8,II