2-Fluorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: o-Fluorophenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F12804-100G F12804-10G
SIALF12804-100GEA 172 EUR
SIALF12804-100G SIALF12804-10G
2-Fluorphenol, Sigma-Aldrich®
2-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Molecular Weight: 112.1 g/mol
Siedepunkt: 151
Schmelzpunkt: 16
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002155
CAS-Nummer: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 2810
ADR: 6.1 II