4-Fluorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F13207-100G F13207-25G
SIALF13207-100GEA 97.2 EUR
SIALF13207-100G SIALF13207-25G
4-Fluorphenol, Sigma-Aldrich®
4-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002316
CAS-Nummer: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2923
ADR: 8,III