2,3,5,6-Tetrafluorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

196789-25G 196789-5G
SIAL196789-25GEA 153 EUR
SIAL196789-25G SIAL196789-5G
2,3,5,6-Tetrafluorphenol, Sigma-Aldrich®
2,3,5,6-Tetrafluorphenol
Formel: C₆H₂F₄O
Molecular Weight: 166,07 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30 °C
MDL: MFCD00002157
CAS-Nummer: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR