Pentafluorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

103799-100G 103799-10G 103799-5G
SIAL103799-100GEA 297 EUR
SIAL103799-100G SIAL103799-10G SIAL103799-5G
Pentafluorphenol, Sigma-Aldrich®
Pentafluorphenol
Formel: C₆HF₅O
Molecular Weight: 184,07 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Dichte: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002156
CAS-Nummer: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR