1-Fluor-4-phenoxybenzol 99%, Stäbe
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B21380.06 B21380.14 B21380.22
B21380.06EA 33.4 EUR
B21380.06 B21380.14 B21380.22
1-Fluor-4-phenoxybenzol 99%, Stäbe
1-Fluor-4-phenoxybenzol
Purity: 99% CAS No.: 330-84-7 Molecular Formula: C12H9FO Formula Weight: 188.20 Refractive Index: 1.5570
Formel: C₁₂H₉FO
Molecular Weight: 188.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055239
CAS-Nummer: 330-84-7
EINECS: 206-357-0