2-Fluorthioanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-Fluor-2-(methylthio)benzol, 2-Fluorphenylmethylsulfid
019279-5G 019279-25G
FLUO019279-5GEA 58.1 EUR
FLUO019279-5G FLUO019279-25G
2-Fluorthioanisol
2-Fluorthioanisol
Formel: C₇H₇FS
Molecular Weight: 142,2 g/mol
MDL: MFCD03093762
CAS-Nummer: 655-20-9