4-Fluorthioanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 4-Fluorphenylmethylsulfid, 1-Fluor-4-(methylthio)benzol
003730-25G 003730-100G
FLUO003730-25GEA 67.1 EUR
FLUO003730-25G FLUO003730-100G
4-Fluorthioanisol
4-Fluorthioanisol
Formel: C₇H₇FS
Molecular Weight: 142.2 g/mol
Siedepunkt: 184…185 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.167 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040829
CAS-Nummer: 371-15-3
EINECS: 206-733-4