3,4-Difluorthiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3,4-Difluorphenylmercaptan, 3,4-Difluorbenzolthiol, 3,4-Difluorbenzol-1-thiol, 1,2-Difluor-4-mercaptobenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
549223-25G 549223-5G
SIAL549223-25GEA 509 EUR
SIAL549223-25G SIAL549223-5G
3,4-Difluorthiophenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorthiophenol
Formel: C₆H₄F₂S
Molecular Weight: 146,16 g/mol
MDL: MFCD03094279
CAS-Nummer: 60811-24-7
UN: 1993
ADR: 3,III