2,4-Difluorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1,3-Difluor-4-mercaptobenzol, 2,4-Difluorbenzolthiol, 2,4-Difluorbenzol-1-thiol, 2,4-Difluorphenylmercaptan
004878-1G
004878-100G
004878-25G
FLUO004878-1GEA
31.1
EUR
FLUO004878-1G
FLUO004878-100G
FLUO004878-25G
2,4-Difluorthiophenol
2,4-Difluorthiophenol
Formel:
C₆H₄F₂S Molecular Weight: 146,16 g/mol Siedepunkt: 59 °C (1013 hPa) Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00203477 CAS-Nummer: 1996-44-7 UN: 1993 ADR: 3,III |