3-Chlor-4-fluorthiophenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Chlor-2-fluor-5-mercaptobenzol, 3-Chlor-4-fluorphenylmercaptan, 3-Chlor-4-fluorbenzol-1-thiol, 3-Chlor-4-fluorbenzolthiol
TL00315DA
TL00315EA
MAYBTL00315DAEA
0
EUR
MAYBTL00315DA
MAYBTL00315EA
3-Chlor-4-fluorthiophenol
3-Chlor-4-fluorthiophenol
Formel:
C₆H₄ClFS |
MDL:
MFCD00052938 CAS-Nummer: 60811-23-6 |