2-Chlor-4-fluorthiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlor-4-fluorbenzolthiol, 1-Chlor-3-fluor-6-mercaptobenzol, 2-Chlor-4-fluorphenylmercaptan, 2-Chlor-4-fluorbenzol-1-thiol
A13498.03 A13498.06
A13498.03EA 55.7 EUR
A13498.03 A13498.06
2-Chlor-4-fluorthiophenol ≥97%
2-Chlor-4-fluorthiophenol
Purity: 97% CAS No.: 175277-99-3 Molecular Formula: C6H4ClFS Formula Weight: 162.61 Refractive Index: 1.5670 Boiling Point: 86-88°/15mm MDL No.: MFCD00052936
Formel: C₆H₄ClFS
Molecular Weight: 162,61 g/mol
Siedepunkt: 86…88 °C (15 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052936
CAS-Nummer: 175277-99-3