2-Chlor-4-fluorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Chlor-4-fluorbenzolthiol, 1-Chlor-3-fluor-6-mercaptobenzol, 2-Chlor-4-fluorphenylmercaptan, 2-Chlor-4-fluorbenzol-1-thiol
008695-1G
008695-5G
FLUO008695-1GEA
55.4
EUR
FLUO008695-1G
FLUO008695-5G
2-Chlor-4-fluorthiophenol
2-Chlor-4-fluorthiophenol
Formel:
C₆H₄ClFS Molecular Weight: 162,61 g/mol Siedepunkt: 86…88 °C (15 mmHg) |
MDL:
MFCD00052936 CAS-Nummer: 175277-99-3 |