4-Fluorthiophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-Fluorbenzol-1-thiol, 4-Fluorphenylmercaptan, 1-Fluor-4-mercaptobenzol, 4-Mercaptofluorbenzol, 4-Fluorbenzolthiol, p-Fluorthiophenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

F15315-10G F15315-25G
SIALF15315-10GEA 67.9 EUR
SIALF15315-10G SIALF15315-25G
4-Fluorthiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Fluorthiophenol
Formel: C₆H₅FS
Molecular Weight: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 164 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1996 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004846
CAS-Nummer: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 3071
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR